2,7-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Naphthalindiol
115040050
115040250
115041000
115045000
ACRO115040050EA
24.1
EUR
ACRO115040050
ACRO115040250
ACRO115041000
ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphthalin 97%
2,7-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Siedepunkt: 375 Schmelzpunkt: 184…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004085 CAS-Nummer: 582-17-2 EINECS: 209-478-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 189 °C |
GC | ≥96.0 % |