2,7-Dihydroxynaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,7-Naphthalindiol
A10229.18 A10229.30 A10229.36
A10229.18EA 51 EUR
A10229.18 A10229.30 A10229.36
2,7-Dihydroxynaphthalin ≥97%
2,7-Dihydroxynaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 582-17-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2042383
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004085
CAS-Nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7