2,7-Dihydroxynaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Naphthalindiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20851.0100
8.20851.0250
8.20851.0100EA
68.4
EUR
8.20851.0100
8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.17 g/mol Siedepunkt: 375 Schmelzpunkt: 185 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004085 CAS-Nummer: 582-17-2 EINECS: 209-478-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 184 - 187 °C |
Molar Mass | 160.17 g/mol |
Bulk Density | 600 - 700 kg/m3 |
Synonyms | 2,7-Dihydroxynaphthalene |
Hill Formula | C10H8O2 |