2,7-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D116408-100G D116408-5G
SIALD116408-100GEA 114 EUR
SIALD116408-100G SIALD116408-5G
2,7-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004085
CAS-Nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7