1-Brom-4-methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B72604-25G
B72604-5G
SIALB72604-25GEA
92
EUR
SIALB72604-25G
SIALB72604-5G
1-Brom-4-methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₉Br Molecular Weight: 221,1 g/mol |
MDL:
MFCD00003872 CAS-Nummer: 6627-78-7 EINECS: 229-599-9 |