2-(Brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
143677-100G 143677-25G 143677-5G
SIAL143677-100GEA 413 EUR
SIAL143677-100G SIAL143677-25G SIAL143677-5G
2-(Brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
Molecular Weight: 221.1 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004123
CAS-Nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8 II