1-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α-Methylnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M56808-100G M56808-500G M56808-5G
SIALM56808-100GEA 41.5 EUR
SIALM56808-100G SIALM56808-500G SIALM56808-5G
1-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33…–32 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004034
CAS-Nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III