1-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Methylnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W319309-100G-K
W319309-1KG-K
W319309-5KG-K
SIALW319309-100G-KEA
116
EUR
SIALW319309-100G-K
SIALW319309-1KG-K
SIALW319309-5KG-K
1-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Methylnaphthalin
Formel:
C₁₁H₁₀ Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 244…245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –33…–32 °C Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004034 CAS-Nummer: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...