2-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Methylnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M57006-100G M57006-500G
SIALM57006-100GEA 40.2 EUR
SIALM57006-100G SIALM57006-500G
2-Methylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
2-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004118
CAS-Nummer: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III