5-Bromacenaphthen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Dihydro-5-bromoacenaphthylene, 5-Bromo-1,2-dihydroacenaphthylene
RH00779.1 RH00779.10 RH00779.50
MAYBRH00779.1EA 0 EUR
MAYBRH00779.1 MAYBRH00779.10 MAYBRH00779.50
5-Bromacenaphthen
5-Bromacenaphthen
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233,11 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54 °C
Dichte: 1,1452 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003809
CAS-Nummer: 2051-98-1
EINECS: 218-138-7