3-(Acryloylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid ≥75% (w/w) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Acrylamido-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) 3000 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
448281-50ML 448281-250ML
SIAL448281-50MLEA 41.8 EUR
SIAL448281-50ML SIAL448281-250ML
3-(Acryloylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminiumchlorid ≥75% (w/w) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride
Formel: C₉H₁₉ClN₂O
Molecular Weight: 206,71 g/mol
Dichte: 1,11 g/ml (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274249
CAS-Nummer: 45021-77-0
EINECS: 256-181-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum Conforms to structure
Titration by AgNO₃ 73.0 - 77.0%
Concentration 75 wt. % in H₂O