Gold(III)bromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Goldtribromid
A19514.03 A19514.06
A19514.03EA 140 EUR
A19514.03 A19514.06
Gold(III)bromid ≥99%
Gold(III)bromid
Purity: 99% CAS No.: 10294-28-7 Molecular Formula: AuBr3 Formula Weight: 436.69 Melting Point: ca 160° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014171
Formel: AuBr₃
Molecular Weight: 436.68 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014171
CAS-Nummer: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04539