Gold(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Goldtribromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398470-1G 398470-5G
SIAL398470-1GEA 205 EUR
SIAL398470-1G SIAL398470-5G
Gold(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Gold(III)bromid
Formel: AuBr₃
Molecular Weight: 436.68 g/mol
Schmelzpunkt: 160
MDL: MFCD00014171
CAS-Nummer: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04539