Kupfer(I)bromid ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
23071.237EA
0
EUR
23071.237
23071.290
Kupfer(I)bromid ≥97%, TECHNICAL
Kupfer(I)bromid
Formel:
BrCu Molecular Weight: 143.45 g/mol Siedepunkt: 1345 Schmelzpunkt: 504 Dichte: 4.71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010969 CAS-Nummer: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Merck Index: 13,02689 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...