Kupfer(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254185-100G
254185-10G
SIAL254185-100GEA
1160
EUR
SIAL254185-100G
SIAL254185-10G
Kupfer(I)bromid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)bromid
Formel:
BrCu Molecular Weight: 143.45 g/mol Siedepunkt: 1345 Schmelzpunkt: 504 Dichte: 4.71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010969 CAS-Nummer: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Merck Index: 13,02689 |