Kupfer(II)bromid, wasserfrei 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cupric bromide, Cuprous bromide
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 28.6 EUR
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Kupfer(II)bromid, wasserfrei 99+%, reinst
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Molecular Weight: 223,35 g/mol
Siedepunkt: 900 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02656
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)