Kupfer(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
437867-25G
437867-5G
SIAL437867-25GEA
388
EUR
SIAL437867-25G
SIAL437867-5G
Kupfer(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)bromid
Formel:
Br₂Cu Molecular Weight: 223,35 g/mol Siedepunkt: 900 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 498 °C Dichte: 4,71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010970 CAS-Nummer: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02656 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...