Gold(I)chlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
388330010
388330050
ACRO388330010EA
272
EUR
ACRO388330010
ACRO388330050
Gold(I)chlorid 99+%
Gold(I)chlorid
Formel:
AuCl Schmelzpunkt: 289 °C Dichte: 7,57 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00046175 CAS-Nummer: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,04528 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow-green Powder |
Elemental Analysis | ≥99.0 % (ex Au) |