Gold(I)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
43365.03 43365.06
43365.03EA 264 EUR
43365.03 43365.06
Gold(I)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Gold(I)chlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10294-29-8 Molecular Formula: AuCl Formula Weight: 232.42 Physical Form: Powder Density: 7.57 Melting Point: 289° dec. Merck Reference: 14,4515 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00046175
Formel: AuCl
Molecular Weight: 232,42 g/mol
Schmelzpunkt: 289 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,57
MDL: MFCD00046175
CAS-Nummer: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III