Gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
481130-1G 481130-5G
SIAL481130-1GEA 366 EUR
SIAL481130-1G SIAL481130-5G
Gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gold(I)chlorid
Formel: AuCl
Molecular Weight: 232,42 g/mol
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 7,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00046175
CAS-Nummer: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III