Gold(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Goldtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334049-500MG 334049-5G
SIAL334049-500MGEA 203 EUR
SIAL334049-500MG SIAL334049-5G
Gold(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gold(III)chlorid
Formel: AuCl₃
Molecular Weight: 303,32 g/mol
Schmelzpunkt: 287…288 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014172
CAS-Nummer: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536