Kupfer(I)chlorid 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferchlorid
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 39.5 EUR
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Kupfer(I)chlorid 97%, rein
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Molecular Weight: 99 g/mol
Siedepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 4,14 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm