Kupfer(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferchlorid
212420100 212421000
ACRO212420100EA 70.7 EUR
ACRO212420100 ACRO212421000
Kupfer(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Molecular Weight: 99 g/mol
Siedepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 4,14 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %