Kupfer(I)chlorid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kupferchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02739.0250 1.02739.9025
1.02739.0250EA 937 EUR
1.02739.0250 1.02739.9025
Kupfer(I)chlorid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Molecular Weight: 99 g/mol
Siedepunkt: 1367
Schmelzpunkt: 430
Dichte: 4.145 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material