Kupfer(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651745-25G
651745-5G
SIAL651745-25GEA
324
EUR
SIAL651745-25G
SIAL651745-5G
Kupfer(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)chlorid
Formel:
ClCu Molecular Weight: 99 g/mol Siedepunkt: 1367 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 430 °C Dichte: 4,145 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010971 CAS-Nummer: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |