Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kupferdichlorid
206530010
206532500
206530025
ACRO206530010EA
104
EUR
ACRO206530010
ACRO206532500
ACRO206530025
Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99%, reinst
Kupfer(II)chlorid
Formel:
Cl₂Cu Siedepunkt: 993 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 498 °C Dichte: 3,054 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010972 CAS-Nummer: 7447-39-4 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02660 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % (CuCl2) |
Water | ≤0.75 % |
Impurity | ≤0.75 % (Cupric nitrate) |
Insoluble matter | ≤0.25 % (in water) |