Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Kupferdichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

222011-1KG 222011-250G 222011-50G
SIAL222011-1KGEA 189 EUR
SIAL222011-1KG SIAL222011-250G SIAL222011-50G
Kupfer(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid
Formel: Cl₂Cu
Molecular Weight: 134,45 g/mol
Siedepunkt: 1365,85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 628 °C
Dichte: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010972
CAS-Nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR