Kupfer(I)cyanid 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupfercyanid
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 137 EUR
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Kupfer(I)cyanid 99%, reinst
Kupfer(I)cyanid
Formel: CCuN
Molecular Weight: 89.56 g/mol
Schmelzpunkt: 474
Dichte: 2.92 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010975
CAS-Nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm