Kupfer(I)cyanid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kupfercyanid
MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 36.8 EUR
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
Kupfer(I)cyanid zS, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)cyanid
Formel: CCuN
Molecular Weight: 89.56 g/mol
Schmelzpunkt: 474
Dichte: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010975
CAS-Nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02691
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials