Silbercarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
179647-100G 179647-25G 179647-5G
SIAL179647-100GEA 607 EUR
SIAL179647-100G SIAL179647-25G SIAL179647-5G
Silbercarbonat, Sigma-Aldrich®
Silbercarbonat
Formel: CAg₂O₃
Molecular Weight: 275,75 g/mol
Schmelzpunkt: 210…218 °C
Dichte: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003403
CAS-Nummer: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
Merck Index: 12,08650