Silbercarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
85150-10G 85150-50G
SIAL85150-10GEA 92.9 EUR
SIAL85150-10G SIAL85150-50G
Silbercarbonat, Sigma-Aldrich®
Silbercarbonat
Formel: CAg₂O₃
Molecular Weight: 275,75 g/mol
Schmelzpunkt: 210…218 °C
Dichte: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003403
CAS-Nummer: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
Merck Index: 12,08650