Silberchromat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Argentous chromate, Silver(I) chromate

227897-10G 227897-50G
SIAL227897-10GEA 97 EUR
SIAL227897-10G SIAL227897-50G
Silberchromat, Sigma-Aldrich®
Silberchromat
Formel: Ag₂CrO₄
Molecular Weight: 331,73 g/mol
Siedepunkt: 1550 °C (1013 hPa)
Dichte: 5,536 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00003402
CAS-Nummer: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
UN: 1479
ADR: 5.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR