Kupfer(II)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Kupferdifluorid
002841-25G 002841-100G
FLUO002841-25GEA 225 EUR
FLUO002841-25G FLUO002841-100G
Kupfer(II)fluorid
Kupfer(II)fluorid
Formel: CuF₂
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 855 °C
Dichte: 4,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010977
CAS-Nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02704