Silberfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Silbermonofluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

226858-1G 226858-25G 226858-5G
SIAL226858-1GEA 64.4 EUR
SIAL226858-1G SIAL226858-25G SIAL226858-5G
Silberfluorid, Sigma-Aldrich®
Silberfluorid
Formel: AgF
Molecular Weight: 126,87 g/mol
Siedepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 433 °C
Dichte: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003410
CAS-Nummer: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR