Silberfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Silbermonofluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226866-25G 226866-5G
SIAL226866-25GEA 490 EUR
SIAL226866-25G SIAL226866-5G
Silberfluorid, Sigma-Aldrich®
Silberfluorid
Formel: AgF
Molecular Weight: 126.87 g/mol
Siedepunkt: 1150
Schmelzpunkt: 433
Dichte: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003410
CAS-Nummer: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08657