Silber(II)fluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Silberdifluorid
11610.04 11610.09 11610.18
11610.04EA 56.8 EUR
11610.04 11610.09 11610.18
Silber(II)fluorid ≥98%
Silber(II)fluorid
Purity: 98+% CAS No.: 7783-95-1 Molecular Formula: AgF2 Formula Weight: 145.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.6 Appearance: Brown Melting Point: 690° Merck Reference: 14,8513 UN No.: 3084 MDL No.: MFCD00003411
Formel: AgF₂
Molecular Weight: 145,86 g/mol
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 4,6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003411
CAS-Nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8513