Kupfer(I)iodid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferjodür
194900010 194902500 194900050
ACRO194900010EA 260 EUR
ACRO194900010 ACRO194902500 ACRO194900050
Kupfer(I)iodid 98%
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to grey-brown Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm