Kupfer(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupferjodür
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03140-1KG 03140.9050 03140-100G
SIAL03140-1KGEA 552 EUR
SIAL03140-1KG HONE03140.9050 SIAL03140-100G
Kupfer(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 602 °C
Dichte: 5,62 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02692