Silberiodid 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Silbermonoiodid
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 39.3 EUR
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
Silberiodid 99%, rein
Silberiodid
Formel: AgI
Molecular Weight: 234,77 g/mol
Siedepunkt: 1506 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 557 °C
Dichte: 5,68 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003412
CAS-Nummer: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)