Silberiodid ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Silbermonoiodid
12111.06 12111.14 12111.22
12111.06EA 47.1 EUR
12111.06 12111.14 12111.22
Silberiodid ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Silberiodid
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Powder Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412
Formel: AgI
Molecular Weight: 234,77 g/mol
Siedepunkt: 1506 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 558 °C
Dichte: 5,67
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003412
CAS-Nummer: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8516