Silbernitrat zA
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
05226.0800 05226.0801 05226.0802 05226.1800
KRAF05226.0800EA 402 EUR
KRAF05226.0800 KRAF05226.0801 KRAF05226.0802 KRAF05226.1800
Silbernitrat zA
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM