Silbernitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
MQ100
S7276-100G
S7276-25G
SIALS7276-100GEA
732
EUR
SIALS7276-100G
SIALS7276-25G
Silbernitrat, Sigma-Aldrich®
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...