Kupfer(I)oxid, rot ≥86% (Cu-Basis), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 340.9 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Kupfer(I)oxid, rot ≥86% (Cu-Basis), Fluka™
Kupfer(I)oxid
Formel: Cu₂O
Siedepunkt: 1800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,230 °C
Dichte: 6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010974
CAS-Nummer: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %