Kupfer(II)oxid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
197440250 197445000 197440025
ACRO197440250EA 29.9 EUR
ACRO197440250 ACRO197445000 ACRO197440025
Kupfer(II)oxid 97%
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79,55 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥96.0 %