Kupfer(II)oxid ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferoxid
41692.22
41692.36
41692.A3
41692.22EA
75.8
EUR
41692.22
41692.36
41692.A3
Kupfer(II)oxid ≥99,7% (Metall-Basis)
Kupfer(II)oxid
Purity: 99.7%
CAS No.: 1317-38-0
Molecular Formula: CuO
Formula Weight: 79.55
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.3
Refractive Index: 2.63
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1326°
Merck Reference: 14,2646
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010979
Formel:
CuO Molecular Weight: 79.55 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 1326 Dichte: 6.3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2646 |