Kupfer(II)oxid, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
44663.09EA 42.4 EUR
44663.09 44663.18
Kupfer(II)oxid, Nano-Pulver
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79,55 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1326 °C
Dichte: 6,3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2646