Kupfer(II)oxid ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02766.0100EA
152
EUR
1.02766.0100
1.02766.0500
Kupfer(II)oxid ACS analytisches Reagens, Supelco®
Kupfer(II)oxid
Formel:
CuO Molecular Weight: 79,55 g/mol Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1326 °C Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1326 °C (decomposition) |
Molar Mass | 79.55 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Density | 6.48 g/cm3 (25 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |