Kupfer(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupferoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203130-25G
203130-5G
SIAL203130-25GEA
341
EUR
SIAL203130-25G
SIAL203130-5G
Kupfer(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)oxid
Formel:
CuO Molecular Weight: 79.55 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 1326 Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010979 CAS-Nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02674 |