Kupfer(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kupferoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450804-10G 450804-50G
SIAL450804-10GEA 244 EUR
SIAL450804-10G SIAL450804-50G
Kupfer(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
Molecular Weight: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 1326
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674