di-Silberoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226831-1G 226831-25G 226831-5G
SIAL226831-1GEA 49.8 EUR
SIAL226831-1G SIAL226831-25G SIAL226831-5G
di-Silberoxid, Sigma-Aldrich®
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Molecular Weight: 231.74 g/mol
Schmelzpunkt: 800…830 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08665